Learn More
SCAT™ PTFE Fitting
Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Unit Size:
cada uno
paquete de 10
Description
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:
- Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
- Conectores de tubo en varios diámetros
Specifications
Specifications
| Tipo | Conector |
| Color | Blanco |
| Diámetro exterior (métrico) | 3.2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de disolventes |
| Para utilizar con | Tapones de seguridad/tapones de seguridad para residuos |
| Material | PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction