Learn More
SCAT™ Fitting with Ferrule for HPLC Systems
Código de producto. 10715572 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
3.2 mm
Color:
Incolora
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 10715572
Marca: SCAT™ 107066
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
Los racores SCAT están disponibles en las siguientes versiones: - Racor de PFA con virola integrada en varios colores y diámetros.- Conectores de tubo de varios diámetros
Especificaciones
Tipo Conector
Color Incolora
Diámetro exterior (métrico) 3.2 mm
Diámetro interior (métrico) 3.2 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de disolventes
Cantidad de embalaje 5 Accesorios
Para utilizar con Tapones de seguridad, tapones de seguridad para residuos, sistemas de HPLC y UHPLC
Material PFA
Esterilizables en autoclave Autoclavable