Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los accesorios de PFA de SCAT son resistentes a los productos químicos y se ajustan a las tapas de seguridad y a las tapas de residuos de seguridad. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Marca: SCAT™ 160143
25.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:- Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
- Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Conector para tubos | |
Solvent Handling | |
Diámetro del tubo de 6.4 mm a 8 mm de DI |
Blanco | |
Curved Tube Connector (6.4 to 8 mm ID) | |
PTFE |