Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los accesorios de PFA de SCAT son resistentes a los productos químicos y se ajustan a las tapas de seguridad y a las tapas de residuos de seguridad. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Marca:  SCAT™ 160502
20.70 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13570810
  • 26.20€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
SCAT fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Especificaciones
Especificaciones
Plug
Solvent Handling
UNF 0.25 in. 28G Plug
PFA
Colorless
5 Plugs
Capillary Connector for HPLC/UHPLC Systems