Learn More
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Férrula |
| Color | Blanco |
| Diámetro interior (imperial) | 0,06 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1.6 mm |
| Para utilizar con | Capilar |
| Material | PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |