Learn More
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Código de producto. 14747170 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 14747170
Marca: SCAT™ 107906
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT™ fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Especificaciones
Tipo Férrula
Color Blanco
Diámetro interior (imperial) 0,09 in
Diámetro interior (métrico) 2.3 mm
Para utilizar con Capilar
Material PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable