Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los accesorios de PFA de SCAT son resistentes a los productos químicos y se ajustan a las tapas de seguridad y a las tapas de residuos de seguridad. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Marca: SCAT™ 107908
31.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23290" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
SCAT fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Especificaciones
Ferrule | |
0.13 in. | |
Ferrule, 10 Pk. | |
PTFE |
White | |
3.2 mm | |
Capillary |