Learn More
SCAT™ Conectores para sistemas HPLC
Código de producto. 17114274 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17114274
Marca: SCAT™ 117819
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte los capilares de HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los conectores de PFA SCAT son resistentes a productos químicos y se ajustan a tapones de seguridad y tapones de seguridad para residuos. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
  • Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Tipo Conector
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 11 mm
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de disolventes
Para utilizar con Tubo corrugado (DI de 8 mm /DE de 11 mm);
Material PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable