Learn More
SCAT™ Conectores para sistemas HPLC
Código de producto. 17916970 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17916970
Marca: SCAT™ 160530
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT™ fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Especificaciones
Tipo Llave
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Para una conexión cómoda de los capilares.
Incluye Llave de instalación POM, hexagonal
Para utilizar con Apto para todos los accesorios SCAT PFA.
Material POM
Esterilizables en autoclave Autoclavable