Learn More
SCAT™ Polypropylene Fitting
Código de producto. 18616478 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
5 hojas
Código de producto. 18616478
Marca: SCAT™ 107165
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT™ fittings are available in the following versions:
  • PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
  • Tube connectors in various diameters
Especificaciones
Tipo Tapón
Color Incolora
Diámetro exterior (métrico) 1.6 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de disolventes
Cantidad de embalaje 5 Pk.
Tamaño de rosca UNF 1/4 in. 28G
Para utilizar con Tapones de seguridad SCAT
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Autoclavable