Learn More
SCAT™ Polypropylene Fitting
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Tamaño de la unidad:
5 hojas
Descripción
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tapón |
| Color | Incolora |
| Diámetro exterior (métrico) | 3.2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de disolventes |
| Cantidad de embalaje | 5 Pk. |
| Tamaño de rosca | UNF 1/4 in. 28G |
| Para utilizar con | Tapones de seguridad SCAT |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction