Learn More
SCAT™ Accesorios para sistemas HPLC
Código de producto. p-8010051 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 to 4 mm
6.4 to 8 mm
Entre 2 y 3 mm
Entre 4 y 6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10839150
Marca: SCAT™ 107811
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte sus capilares HPLC de forma segura y hermética al sistema SCAT. Los accesorios de PFA de SCAT son resistentes a los productos químicos y se ajustan a las tapas de seguridad y a las tapas de residuos de seguridad. Disponible para diferentes tamaños de capilares.
Los conectores SCAT están disponibles en las siguientes versiones:
  • Conector de PFA con empalme integrado en varios colores y diámetros.
  • Conectores de tubo en varios diámetros
Especificaciones
Tipo Conector
Color Blanco
Diámetro interior (métrico) Entre 2 y 3 mm
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de disolventes
Para utilizar con 2-3 mm de diámetro interior Tubos de conducción
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Autoclavable