Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de conductividad FiveEasy™ F30
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de conductividad de alta calidad con tan solo pulsar un botón
Brand: Mettler Toledo™ 30266942
Additional Details : Peso : 0.63000kg
Includes: Guía rápida de instalación, sobres estándares de 1413 μS/cm y 12,88 mS/cm
Description
- Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
- Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
- Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (4,3 pulgadas) para una visualización sencilla
- Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
- Calibración de un punto con tres estándares predefinidos
- Entrada de sensor Mini-DIN
- Incluye registro de criterio de valoración automático y manual, señal sonora de criterio de valoración, señal visual de criterio de valoración
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
- Intervalo de conductividad: De 0,01 μS/cm a 200 mS/cm
- Resolución de conductividad: Intervalo automático
- Precisión de conductividad: ± 0,5 % del valor medido
- Intervalo de TDS: De 0,01 mg/l a 200 g/l
- Resolución de TDS: Intervalo automático
- Precisión de TDS: ± 0,5 % del valor medido
- Escala de temperatura: de 0° a 100 °C
- Resolución de temperatura: 0,1 °C
- Exactitud de temperatura: 0,5 °C
- Compensación de la temperatura: Lineal: De 0 %/°C a 10 %/°C, temperatura de referencia: 20° y 25 °C
- Tamaño de la memoria: calibración actual
- Fuente de alimentación: de 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
- Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 in)
- Peso: 0,63kg (1,4 lb)
- Solo medidor F30: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
- Kit estándar F30: Ideal para muestras acuosas con conductividad de media a alta
Specifications
FiveEasy F30-Basic | |
Medidor de pH F30, soporte de electrodo, un sobre estándar para cada tampón de 1413 mS/cm y 12,88 mS/cm, certificado de prueba | |
Calibración de un punto con tres estándares predefinidos | |
Intervalo automático | |
De 32° a 212 °F | |
0,5 °C | |
Mini-DIN | |
0,63 kg | |
Solo medidor F30 | |
50/60Hz |
± 0,5 % del valor medido | |
Aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit | |
De 0,01 μS/cm a 200 mS/cm | |
Lineal: De 0,00 %/°C a 10,00 %/°C, temperatura de referencia: 20 °C y 25 °C | |
0,1 °C | |
Calibración de corriente | |
22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg) | |
1,4 lb | |
100/240V |