Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveEasy™ Plus FP20:
Código de producto. 15583370 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit FP20 Bio
Kit FP20 Micro
Kit FP20 TRIS
Kit estándar FP20
Solo medidor FP20
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
15583370 Kit FP20 Micro 1 unidad
15563360 Kit estándar FP20 cada uno
15593370 Kit FP20 TRIS 1 unidad
15573360 Kit FP20 Bio cada uno
15553360 Solo medidor FP20 1 unidad
5 options
Código de producto. 15583370
Marca: Mettler Toledo™ 30266940
Includes
Sensor LE422, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH
El medidor de sobremesa compacto ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad con tan solo pulsar un botón
  • Diseño compacto que ahorra espacio con una carcasa de ABS
  • Retire el soporte del sensor tras el uso y almacénelo en el lateral del medidor
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 4,3 pulg para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • Puertos RS232 o USB para exportar datos directamente a una impresora o a un PC para su posterior procesamiento
  • Compensación de temperatura ATC y MTC
  • Calibración lineal de cinco puntos (máx.) con cuatro grupos de tampones predefinidos
  • BNC, cincha, entradas de sensores NTC 30 kiloohmios
  • Incluye registro del punto final automático y manual, señal sonora de punto final, señal visual de punto final
  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio
Especificaciones:
  • Intervalo de pH: Desde -2,00 hasta 16,00
  • Resolución de pH: 0,01/0,1
  • Exactitud del pH: ±: 0,01
  • Intervalo de mV: De 2000 a 2000 mV
  • Resolución de mV: 1 mV
  • Exactitud de mV: ±1 mV
  • Intervalo de temperatura: -5° hasta +105°C (23° hasta 221°F)
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: 0,3 °C
  • Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración actual
  • Fuente de alimentación: De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 V CC
  • Dimensiones: 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg.)
  • Peso: 0,63 kg (1,4 lb.)
Aplicaciones:
  • Solo medidor FP20: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit estándar FP20: apto para una gran variedad de muestras acuosas generales
  • Kit FP20 Bio: apto para resultados rápidos en muestras acuosas como ácidos, bases
  • Kit FP20 Micro: apto para muestras pequeñas en viales y tubos de ensayo
  • Kit FP20 TRIS: apto para aplicaciones exigentes, muestras sucias como emulsiones, muestras oleaginosas, aguas residuales, TRIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción FiveEasy Plus FP20-Micro
Incluye Medidor de pH FP20, sensor de pH LE422, soporte de electrodo, dos sobres de tampón para pH 4,01, 7, 9,21 y 10,01, certificado de prueba, guía de medición de pH
Exactitud (temperatura) 0,3 °C
Exactitud (mV) ± 1
Exactitud (pH) ± 0,01
Detalles de gestión de datos RS232, USB
Para utilizar con (aplicación) Para muestras pequeñas en viales y tubos de ensayo
Calibración Lineal/segmentado
Intervalo (pH) Desde -2,00 hasta 16,00
Resolución (pH) 0,01, 0,1
Intervalo (mV) Desde 2000 hasta 2000
Resolución (mV) 1mV
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +105 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de - 23 °F a 221 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Tipo de pantalla LCD
Memoria 200 mediciones, calibración actual
Entradas BNC, Cinch, sensores NTC 30 kiloohmios
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,7 x 14,7 x 7 cm (9 x 5,7 x 2,7 pulg)
Peso (métrico) 0,63 kg
Peso (imperial) 1,4 lb
Modelo FP20
Tipo de sonda LE422 pH sensor
Compensación de la temperatura ATC y MTC
Tipo Kit FP20 Micro
Tensión 120/240 V
Frecuencia 50/60 Hz