Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de pH/mV FiveGo™ F2
Código de producto. 15593360 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit comida F2
Kit de campo F2
Kit estándar F2
Solo medidor F2
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Tipo unitSize
15593360 Kit comida F2 1 unidad
15543380 Solo medidor F2 1 unidad
15573370 Kit estándar F2 1 unidad
15503370 Kit de campo F2 1 unidad
4 options
Código de producto. 15593360
Marca: Mettler Toledo™ 30266881
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Sensor LE427 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH, maletín de transporte
El medidor portátil ofrece mediciones de pH/mV de alta calidad y fiables con tan solo pulsar un botón
Hay disponibles diferentes combinaciones de medidores portátiles, sensores y accesorios, que son ideales para aplicaciones o muestras específicas.
  • Carcasa ABS sólida, resistente al agua IP67
  • Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (3,1 pulgadas) para una visualización sencilla
  • Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
  • El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto para las manos grandes como para las pequeñas
  • El soporte plegable de pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en un banco de laboratorio
  • Resiste a entornos húmedos y exigentes
  • Incluye maletín de transporte compacto
  • Calibración de tres puntos con cuatro grupos de tampones predefinidos
  • Compensación de temperatura ATC y MTC
  • Incluye registro de criterio de valoración automático y manual, señal sonora de criterio de valoración, señal visual de criterio de valoración
  • BNC, entradas de sensor cincha
  • Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o en el exterior
Especificaciones:
  • Intervalo de pH: Desde 0,00 hasta 14,00
  • Resolución de pH: 0,01
  • Exactitud del pH: ± 0,01mV
  • Intervalo de mV: De - 1999 a 1999 mV
  • Resolución de mV: 1 mV
  • Precisión de mV: ± 1 mV
  • Escala de temperatura: de 0° a + 100 °C
  • Resolución de temperatura: 0,1 °C
  • Exactitud de temperatura: ± 0,5 °C
  • Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración de corriente
  • Horas de funcionamiento: > 200 horas
  • Fuente de alimentación: 4 AAA de 1,5 V LRO3 o 4 AAA de 1,2 V NiMH HR03
  • Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm
  • Peso: 0,26kg (0,5 lb)
Aplicaciones:
  • Solo medidor F2: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
  • Kit comida F2: Adecuado para muestras sólidas y semisólidas como carne, fruta, queso y mucho más
  • Kit de campo F2: Adecuado para una amplia gama de muestras acuosas generales y para mediciones sobre la marcha
  • Kit estándar F2: Adecuado para una amplia gama de muestras acuosas generales, incluidas las emulsiones y suspensiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Sensor LE427 IP67, pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación, paquete de inicio de tampón de pH, maletín de transporte
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Exactitud (mV) ± 1
Para utilizar con (aplicación) Para muestras sólidas y semisólidas, como carne, fruta, queso y mucho más
Measurement Modes pH
Calibración Calibración de tres puntos con cuatro grupos de tampones predefinidos
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0,01
Intervalo (mV) -1999 to 1999
Resolución (mV) 1 mV
Calibration Points 3
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C to 100°C
Resolución (temperatura) 0,1 °
Tipo de pantalla LCD
Backlight Option None
Memoria 200 mediciones, calibración actual
Puntos de datos 200
Tipo de función de registro Automatic, Manual
Entradas BNC, Cinch
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,8 x 7,7 x 3,3 cm
Peso (métrico) 0,26 kg
Peso (imperial) 0,5 lb
Modelo F2
Compensación de la temperatura ATC y MTC
Tipo Kit comida F2