Learn More
Mettler Toledo™ Medidores de OD FiveGo™ F4
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Incluye:
Kit de campo F4
Kit estándar F4
Solo medidor de DO F4
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Descripción
Includes
Pinza de electrodo, correa de muñeca, guía rápida de instalación
- Carcasa ABS sólida, resistente al agua IP67
- Pantalla LCD grande, bien estructurada y segmentada de 10,9 cm (3,1 pulgadas) para una visualización sencilla
- Disposición de botones intuitiva y menú sencillo para facilitar el manejo
- El diseño ergonómico proporciona comodidad tanto para las manos grandes como para las pequeñas
- El soporte plegable de pie proporciona una visualización óptima mientras está situado en un banco de laboratorio
- Resiste a entornos húmedos y exigentes
- Calibración de dos puntos 100 % y 0 %
- Incluye registro de criterio de valoración automático y manual, señal sonora de criterio de valoración, señal visual de criterio de valoración
- BNC, entradas de sensor cincha
- Ideal para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o en el exterior
- Intervalo de DO: De 0,01 a 45 mg/l, ppm
- Resolución de DO: 0,01 mg/l, 0,01 ppm
- Precisión de DO: ±0,1%
- Saturación de OD: De 0,1 % a 400 %
- Resolución de saturación de OD: 0,1%
- Precisión de saturación de OD: ± 1%
- Escala de temperatura: de 0° a 50 °C
- Resolución de temperatura: 0,1 °C
- Exactitud de temperatura: ± 0,3 °C
- Compensación de la temperatura: ATC y MTC
- Tamaño de memoria: 200 mediciones, calibración de corriente
- Horas de funcionamiento: > 200 horas
- Fuente de alimentación: 4 AAA de 1,5 V LRO3 o 4 AAA de 1,2 V NiMH HR03
- Dimensiones: 18,8 x 7,7 x 3,3 cm
- Peso: 0,26kg (0,5 lb)
- Solo medidor F4: Adecuado para aplicaciones que requieren un sensor específico no incluido en un kit
- Kit estándar F4: Adecuado para muestras acuosas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas
- Kit de campo F4: Adecuado para muestras acuosas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y para mediciones sobre la marcha
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor de OD FiveGo F4 |
| Incluye | Solo medidor de DO F4 |
| Measurement Modes | Dissolved Oxygen |
| Tipos de sensores | Dissolved Oxygen Sensor |
| Intervalo (OD polarográfica) | 0 to 45 mg/L |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C to 50°C |
| Memoria | 200 medidas |
| Clasificación IP | IP67 |
| Intervalo de humedad relativa | 5 to 85% |
| Percent Saturation Range Polarographic DO | 0 to 400% |
| Mostrar más |