Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo de pH LE438-IP67 para medidor de pH/conductividad/DO
Código de producto. 15523360 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
FiveGO, FiveEasy y otros medidores de pH Mettler Toledo
Unit Size:
1 unidad
Product Code. 15523360
Brand: Mettler Toledo™ 30247153
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Electrodo de pH de plástico con resistencia al agua IP67 y sensor de temperatura integrado.
  • Bajo mantenimiento
  • Para su uso sobre el terreno con temperaturas que fluctúan
  • Enchufe/conexión: BNC/Cinch
Order Info
Mide solo el pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Sensor LE438; IP67 resistente al agua
Para utilizar con (aplicación) Uso sobre el terreno, muestras con temperaturas fluctuantes
Incluye Sensor de temperatura integrado
Para utilizar con (equipo) FiveGO, FiveEasy y otros medidores de pH Mettler Toledo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.