Descripción
Alto rendimiento
- Análisis rápido: 2 horas frente a 6 horas con sistemas manuales
- Resultados fiables
- Alta reproducibilidad
- La bomba de contrapresión evita la obstrucción de los crisoles
Versátil:
- Extracción total de fibra sin procesar utilizando la técnica de Weende
- Fibra detergente neutra y ácida con extracciones NDF, ADF, Van Soest
- Extracción de lignina detergente ácido con métodos de ADL y Van Soest
- Análisis de fracción de fibra (celulosa, hemicelulosa y pectina)
- Enlaces hirviendo, enjuagando y filtrando
- Se pueden procesar una o varias muestras
Sistema completo
- Precalentamiento del reactivo en la placa calefactora RC 2 (suministrada)
- Los mismos crisoles utilizados para pesar, secar y lavar sin pérdida
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable pintado con epoxi |
| Incluye | Protector térmico, 6 crisoles de vidrio P2, placa calefactora RC2, frasco de reactivo de vidrio, soporte de crisol Puncerm, tubo de entrada |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de fibras sin procesar |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Anchura (métrico) | 760 mm |
| Peso (métrico) | 40 kg |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz |