Learn More
Invitrogen™ Fixation Medium (Medium A)
Medio de fijación (medio A)
133.00€ - 874.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Tipo de producto | Medio de fijación |
Tipo de reactivo | Reactivo de fijación |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10572625
|
Invitrogen™
GAS001S5 |
133.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10416103
|
Invitrogen™
GAS001S100 |
1 unidad |
874.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El medio de fijación (medio A) es un componente del kit de permeabilización celular FIX & PERM™. Este kit se utiliza en citometría de flujo para fijar y permeabilizar células en suspensión, lo que permite el acceso del anticuerpo a objetivos intracelulares sin sacrificar las características de dispersión.El kit de permeabilización celular FIX & PERM™ es:
Consulte una guía de selección para todos los productos disponibles de FIX & PERM™ y los productos relacionados con la preparación de muestras (incluidas las soluciones de lisis y preservación celular, los reactivos de bloqueo e información sobre el uso de productos de separación celular Dynabeads™ para el aislamiento celular).
La fórmula de medio de fijación está específicamente diseñada para reducir la tinción de fondo y permitir la adición simultánea de anticuerpos etiquetados con fluorocromo durante el paso de permeabilización.
Funcionamiento
Las células se incuban durante 15 minutos a temperatura ambiente con el medio de fijación y se lavan. Las células se pueden incubar con medio de permeabilización (medio B) (n.º de catálogo GAS002S100) y anticuerpo etiquetado con fluorocromo. Tanto el medio de fijación como el medio de permeabilización se incluyen en el kit de permeabilización celular FIX & PERM™.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Medio de fijación | |
Reactivo de fijación | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.