Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ de ángulo fijo con tapa hermética a los aerosoles
Para centrífuga 5430 y centrífuga 5430 R
Marca:  Eppendorf™ 5427739009
1014.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13477916
  • 1030.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Los rotores Eppendorf QuickLock herméticos a los aerosoles se cierran solo con 1/4 de vuelta
  • Ahorra tiempo en las tareas diarias
  • Acaba con tensión que sufre la muñeca debido a movimientos muy repetitivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Modelo F-35-6-30
6 x 15/50 ml
Fijo
6
Rotor de ángulo fijo
Centrífugas 5430/5430R
Tapa
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ de ángulo fijo con tapa hermética a los aerosoles > Modelo F-35-6-30, incluye tapa