Learn More
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo con tapa para centrífuga de sobremesa
Utilice este rotor de alta velocidad para aplicaciones moleculares en tubos de 0.2 a 85 ml Los rotores de ángulo fijo Eppendorf™ son compatibles con las centrífugas 5804, 5804 R, 5810 y 5810 R.
788.14€ - 2218.84€
Especificaciones
Material Aluminio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo Ángulo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Ángulo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
10161151
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
5804726006
Rotor de ángulo fijo con tapa antiaerosol 45 ° 30 cubos de 1,5 ml
973.88€
cada uno
10344751
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
5804727002
Rotor de ángulo fijo con tapa 34° 6 cestillos de 85 ml
2218.84€
cada uno
10798571
Ver productos accesorios Ver documentos
Eppendorf™
5804715004
Rotor de ángulo fijo con tapa 45 ° 30 cubos de 1,5 ml
788.14€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Para 6x tubos de 85 ml
  • Incluye tapa del rotor
  • Máx. velocidad: 18 500x g (12 000 rpm) en Centrifuge 5810 R o 15 500x g (11 000 rpm) en 5804/5804 R/5810
  • Rotor de bajo peso (3,2 kg) y fácil manejo
  • El ángulo interno de 34° reduce los frotis de sedimento a lo largo de la pared del tubo
  • Aluminio anodizado para alta resistencia química
  • El rotor, la tapa y los adaptadores son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Eppendorf™ Rotor de ángulo fijo con tapa para centrífuga de sobremesa