Learn More
Eppendorf™ Rotores de ángulo fijo para centrífuga Concentrator Plus
Para utilizar con centrífuga Concentrator Plus
Marca: Eppendorf™ 5490032004
443.71 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Eppendorf Concentrator Plus es una solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio.
Especificaciones
Modelo: F-45-70-11 | |
70 x 1,5/2 ml | |
Fijo | |
70 |
Rotor de ángulo fijo | |
Centrífuga Concentrador Plus | |
Sin tapa |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Eppendorf™ Rotores de ángulo fijo para centrífuga Concentrator Plus > Capacidad: 70 recipientes de reacción de 1,5/2 m recipientes
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido