Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ de ángulo fijo con tapa de plástico
Para centrífuga 5430 y centrífuga 5430 R
Marca: Eppendorf™ 5427755004
572.54 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.89000kg
Descripción
- Los rotores Eppendorf QuickLock se cierran con solo 1/4 de vuelta
- Ahorra tiempo en las tareas diarias
- Acaba con tensión que sufre la muñeca debido a movimientos muy repetitivos
Especificaciones
Modelo: F-45-48-11, incluye tapa | |
48 x 1,5/2 ml | |
12.700 rpm | |
Fijo | |
48 |
Rotor de ángulo fijo | |
18.210 x g | |
Centrífugas 5430/5430R | |
Tapa básica de plástico |