Learn More
Trajan™ Jeringas para cargador automático de muestras con agujas fijas para instrumentos Thermo Scientific
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23 G
25 G
26 G
Longitud de la aguja (imperial):
1,96 in
2 in
3,14 in
Modelo:
10F-BT-5/0.5C
10F-BT-8/0.47C
10F-BT-8/0.63C
10F-BT-8/22C
10F-BT-GT-5/0.47C
10F-BT-GT-5/0.63C
5F-BT-5/0.47C
Cantidad:
1 unidad
6 paq.
Unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud de la aguja (imperial) | 3,14 in |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 10F-BT-8/22C |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Mostrar más |