Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de aguja fija para instrumentos de GC
Código de producto. 10206824 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
5 μl
10 μl
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26s G
26 G
De 23 a 26 g
Para utilizar con (equipo):
Instrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610
Muestreador automático TriPlus
Muestreador automático TriPlus RSH
Muestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800, AI/AS 1610
Muestreadores automáticos AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610
Muestreadores automáticos AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610
Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000
Muestreadores automáticos TriPlus, AS2000, AI/AS 1610
Muestreadores automáticos TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800, AI/AS 1610
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 10206824
Marca: Thermo Scientific™ 365D3711
Obtenga resultados exactos y reproducibles de estas jeringas de aguja fija para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC.
Obtenga jeringas de aguja fija precisas y reproducibles para los muestreadores automáticos Thermo Scientific™ y Agilent para GC. Elija entre una gran variedad de tamaños, tipos y compatibilidades de muestreadores automáticos. Están disponibles en tamaño industrial estándar con fondo de escala en color blanco para facilitar la lectura y marcas resistentes a disolventes.
  • Vidrio borosilicatado con conexiones metálicas
  • Las agujas y los émbolos son de acero inoxidable
  • Diseño de jeringa probado
  • Punta cónica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 10 μl; calibre 26; 50 mm de longitud
Calibre de aguja 26 G
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático GC, aguja fija
Desechables No
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Instrumentos CTC para GC, muestreadores automáticos AI/AS 1610
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.