Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de tubo fijas
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
21 × Ø30mm, 50ml Tubos, Tubos (5 ml)
27 x 25 ml Tubos, Tubos (25 ml)
40 x 15 ml tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Máximo 2 por plataforma
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gradillas de tubo fijas |
| Admite | 21 × Ø30mm, 50ml Tubos, Tubos (5 ml) |
| Posiciones | 21 |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador multiplataforma y el miniagitador de microplacas Fisherbrand™ |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 262 x 112 x 140 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 30 mm |