Learn More
STEMCELL Technologies FK506
Calcineurin/NFAT pathway inhibitor; Binds FKBP-12
220.05€ - 853.20€
Especificaciones
CAS | 104987-11-3 |
---|---|
Sinónimo | Tacrolimus |
Fórmula molecular | C44H69NO12 |
Pureza | ≥99% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17180332
|
STEMCELL Technologies
74152 |
10 mg |
220.05€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17190332
|
STEMCELL Technologies
74154 |
50 mg |
853.20€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- FK506 is a macrolide antibiotic with potent immunosuppressive properties (Thomson et al.) It inhibits the calcineurin/NFAT pathway (Martinez-Martinez & Redondo) and binds with high affinity to FK506 binding protein 12 (FKBP-12) (Thomson et al.)
- Promotes the self-renewal of mouse embryonic stem cells independent of leukemia inhibitory factor (LIF), and attenuates differentiation following LIF withdrawal (Li et al.)
- In combination with 1-Azakenpaullone (Catalog #74252) and ID-8 (Catalog #72502), enhances the expansion rates of several human pluripotent stem cell lines (Yasuda et al.)
- Inhibits pro-inflammatory cytokine production by activated T cells (Sakuma et al.)
Especificaciones
104987-11-3 | |
Tacrolimus | |
C44H69NO12 | |
≥99% |