Learn More
DWK Life Sciences Juntas de FKM para placa filtrante
La junta anular permite un cierre hermético entre el recipiente para sistema de filtración y la placa filtrante de vidrio, así como entre la placa filtrante de vidrio y el embudo.
Marca: DWK Life Sciences 292202408
15.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. El cabezal del embudo del filtro que consta de la cabeza del filtro, el anillo de sellado, el disco del filtro de vidrio y el embudo se pueden desmontar en sus partes individuales y cada componente individual se puede sustituir o variar para adaptar el filtro a la aplicación. Los tres tamaños de las unidades combinados con cuatro placas de filtro de diferentes porosidades conforman 12 opciones diferentes de filtro.
- Debido al anillo de sellado, es posible una conexión firme y a prueba de desbordamiento de los componentes individuales del cabezal del embudo de filtro
Especificaciones
Sellado | |
10/Paq. | |
FKM | |
24 mm |