Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados con compresor de aire Serie FL
Descripción
- Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
- Teclado a prueba de salpicaduras con interruptor de alimentación integrado
- Pantalla LED grande y brillante
- Control fiable de temperatura PID por microprocesador
- Indicador de nivel de llenado
- Potentes bombas de inmersión, aptas para el funcionamiento continuo
- Temperatura permisible en conducto de retorno de +80 °C
- Llenado sencillo desde la parte superior con tapa protectora con bisagras
- Protección de nivel bajo de líquido con señal de alarma sonora y óptica
- Depósitos de baño de acero inoxidable integrados
- Rejilla de ventilación extraíble para la limpieza del condensador
- Drenaje frontal
- Sin orificios de ventilación lateral
- Interfaz RS232 para conexión a PC
- Clase IP conforme a IEC 60529: 21
- Salida de alarma, contacto de conmutación sin potencial (máx. 30 VA)
- Indicador de presión
- Válvula de derivación para ajustar la presión de la bomba
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 17 l |
| Certificaciones/conformidad | CE, IEC 60529: 21 |
| Capacidad de refrigeración | 0,2 kW a -20 °C, 0,5 kW a -10 °C, 0,8 kW a 0 °C, 0,9 kW a 10 °C, 1,2 kW a 20 °C (etanol medio) |
| Caudal | 40 l/min |
| Para utilizar con (equipo) | Para refrigeración respetuosa con el medio ambiente |
| Intervalo de temperatura | De 5 °C a 40 °C |
| Presión máxima | De 7,2 a 43,5 psi |
| Modelo | FL1203 |
| Refrigerante | R404A |
| Exactitud de temperatura | ± 0,5 °C |
| Mostrar más |