Learn More
Integra Biosciences™ Quemador Fireboy™ Eco Bunsen
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural, butano, propano, Natural Gas, Propane
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La carcasa de metal cromado es lisa, fácil de limpiar y resistente a los disolventes y a la radiación ultravioleta. Con supervisión de llama y protección contra sobrecalentamiento. Diseño funcional y resistente. Manejo cómodo. Funcionamiento seguro.
- Encendido mediante un interruptor de pedal (incluido) o botón pulsador
- Dos mandos de ajuste de aire y gas que facilitan el ajuste de la llama del FIREBOY plus
- Encendido mediante botón de pulsación o funcionamiento manos libres con sensor de movimiento o interruptor de pedal opcional (no incluido)
- Tiempos de quemado máximos definidos por el usuario
- Batería recargable opcional
- Portátil y compatible con los tipos de gas comunes, como butano/propano y gas natural; se puede conectar a un sistema de distribución de gas o a cartuchos de gas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero Bunsen |
| Tipo de gas | Gas natural, butano, propano, Natural Gas, Propane |
| Descripción | (An × P) 100 × 150 mm |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |
| Incluye | Pedal, (2) boquilla, adaptador |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 100 mm |