Learn More
Integra Biosciences™ Pistola de esterilización Flameboy™
Código de producto. 10043391
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, propano, Propane
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10043391
Marca: Integra Biosciences™ 145003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice este práctico esterilizador con llama portátil con ignición piezoeléctrico para la esterilización por llama segura. La pistola de esterilización Integra Biosciences™ Flameboy™ funciona de forma independiente de cualquier sistema de distribución de gas o batería.
  • Pistola de llama automática para propano/butano, gas ciudad o natural con adaptador para cartucho de gas, para uso móvil
  • Incluye: Adaptador para cartucho de gas Campingaz CV 360, 3 boquillas para propano/butano (P80), red gas ciudad (M250) y gas natural (N110)
  • Ideal para planta de producción, fermentador, laboratorio o aplicaciones en exteriores
  • Los adaptadores de cartuchos de gas se montan fácilmente mediante un mecanismo inteligente click and go
  • Se puede conectar a un sistema de distribución de gas para su uso en una instalación permanente, como campanas extractoras y entornos de laboratorio.
  • Encendido piezoeléctrico
  • Diseño ergonómico
  • El agarre cómodo de la pistola FLAMEBOY ofrece una sujeción y uso cómodos
  • Varios adaptadores de gas para conexiones y cartuchos de gas
  • Compatible con diferentes tipos de gas
Especificaciones
Tipo de producto Pistola de esterilización
Tipo de gas Butano, propano, Propane
Longitud (métrico) 200 mm
Descripción 200 x 40 x 200 mm
Altura (métrico) 200 mm
Incluye (3) boquilla, adaptador
Temperatura máxima 1350°C
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 0,25 kg
Anchura (métrico) 40 mm