Learn More
Estándar de punto de inflamación - Pensky Martens, ASTM 93 Proc. A (valor nominal: 116,0 °C), Paragon Scientific™
Las normas con certificación UKAS están diseñadas específicamente para su uso en comprobaciones regulares del rendimiento de los instrumentos. Envasado en frascos de un solo uso de 3 x 80 ml, lo que garantiza el más alto nivel de integridad de la muestra. Normalmente se utiliza en el análisis de productos petrolíferos con puntos de inflamación por encima de 40 °C y por debajo 360 °C.
Marca:  Paragon Scientific FP-PMCC-3
Código de producto. 16010150
  • 228.00€ / paquete de 3
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • Envasados en frascos 3 X 80 ml
  • Un frasco por prueba garantiza cero contaminación / pérdida de volátiles de alta gama
  • Plena trazabilidad con arreglo a las normas internacionales
  • Se suministra con MSDS
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
3 x 80 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Flash Point Standard - Pensky Martens
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: kerosine
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.