Learn More
BUCHI Cartuchos de cromatografía flash FlashPure EcoFlex:Sílice
Código de producto. 16330146 Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Incluye:
10 unidad
12 unidades
18 unidad
20 unidades
Peso del lecho (métrico):
4 g
12 g
25 g
40 g
80 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 18
paquete de 20
Código de producto. 16330146
Marca: BUCHI 140000022
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los cartuchos FlashPure EcoFlex están diseñados para optimizar la contrapresión, el precio y el rendimiento.
  • La solución más económica sin sacrificar la calidad de las separaciones estándar
  • Gran selección de tamaños de cartucho de 4 g a 5000 g
  • No RFID adecuado para cualquier sistema de BUCHI, ISCO, Biotage, Interchim o Yamazen
  • La sílice es ideal para aplicaciones básicas y compuestos polares con disolventes orgánicos
  • La sílice funcionalizada con amino proporciona mejores formas de pico con compuestos polares y básicos, y es ideal para hidratos de carbono
  • La sílice funcionalizada con C18 es ideal para péptidos y compuestos no polares en una fase móvil acuosa
  • La sílice funcionalizada con diol proporciona una selectividad alternativa para diversos tipos de polaridad y es ideal para lípidos
  • La alúmina neutra es ideal para aldehídos, cetonas y ésteres
Especificaciones
Material Polipropileno
Tipo Sílice
Incluye 18 unidad
Resolución 40-63 μm
Peso del lecho (métrico) 12 g
Tipo de columna Sílice
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones básicas, compuestos polares
Para utilizar con (equipo) Cualquier sistema Flash