Learn More
Cytiva Matraz para el dispositivo de filtración al vacío de vidrio
Matraz de 1000 ml para su uso con dispositivo de filtración al vacío de vidrio Cytiva.
Marca: Cytiva 10442213
176.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Químicamente resistente a la mayoría de las soluciones acuosas y orgánicas
- Resistente a ácidos y soluciones cáusticas
- Esterilizable en autoclave y se puede esterilizar en calor seco a 180 °C
- Se puede utilizar hasta 200 °C.
Especificaciones
GV050/2/13 Erlenmeyer Flask (NS45) for Glass Vacuum Filter Holder Apparatus | |
Vidrio de borosilicato | |
Se ajusta a los dispositivos de soporte de filtro Whatman 10442200 y 10442300 | |
Matraz Erlenmeyer (NS45) para el aparato de soporte de filtro de vacío de vidrio | |
Reusable |
1000 mL | |
Filtración y análisis biológico | |
1/Paq. | |
Autoclavable | |
No estéril |