Learn More
Thermo Scientific™ Flat Caps for UTW PCR Plates, strips of 8, optical clear
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Todos nuestros productos de sellado están diseñados para proporcionar la máxima protección con facilidad de uso. Las opciones de sellado para qPCR Thermo Scientific son ópticamente transparentes para ofrecer una transmisión de señal máxima y uniforme, lo que resulta fundamental para obtener resultados exactos de qPCR.
Estas tiras de tapones planos proporcionan un sellado extremadamente hermético en placas de PCR de UTW (paredes ultrafinas). Son una opción ideal para reacciones de bajo volumen en las que es importante minimizar la pérdida de vapor. Además, nuestros tapones planos transparentes proporcionan una gran transmisión para todas las aplicaciones de detección de fluorescencia, como la qPCR.
Características destacadas
- Tira de 8 tapones
- Transparente para la detección de fluorescencia
- Sellado hermético para muestras de bajo volumen y resultados de cuantificación uniformes
- Ideal para sellar placas de PCR de UTW de 24 pocillos Piko
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 8 |
| Cantidad | 120 tiras |
| Formato | Tiras de 8 tapas ópticas |
| Tipo de producto | Tira de tapones de placa de PCR |
| Línea de productos | Piko |
| Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa | Sí |
| Plate Compatibility | Placa de 96 pocillos |