Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para muestras con cuello de rosca
Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios. Los frascos de vidrio para muestras con cuello de rosca Fisherbrand™ están fabricados con vidrio neutro transparente de tipo 1B.
63.20€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios |
Estilo de cuello | Rosca |
Estilo de rosca | Rosca |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15334789
|
Fisherbrand™
15334789 |
28 ml | Perfil alto |
63.20€
paquete de 190 |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Vidrio neutro de tipo I
- Paredes rectas
- Base plana
- Achaparrado
Especificaciones
Transparente | |
Adecuado para aplicaciones de recogida de muestras, visualización, almacenamiento, diagnóstico y medios | |
Rosca | |
Vial pequeño de fondo plano |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Plano |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para muestras con cuello de rosca