Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck and Two Angled Side Necks
200.34€ - 748.36€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Recipientes de reacción |
Tipo de producto | Tapa de brida |
Código de producto | Marca | Incluye | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10311560
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103264 |
Brida de laboratorio 100 | 110 mm |
316.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10775695
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103241 |
Brida de laboratorio 100 | 95 mm |
262.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11562354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103464 |
Brida de laboratorio 140 | 150 mm |
461.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11552354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103444 |
Brida de laboratorio 150 | 125 mm |
432.48€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11572354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103544 |
Brida de laboratorio 200 | 150 mm |
727.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11582354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103564 |
Brida de laboratorio 200 | 165 mm |
748.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11542354
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103111 |
Brida de laboratorio 60 | 75 mm |
200.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10192454
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06103141 |
Brida de laboratorio 60 | 85 mm |
209.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Recipientes de reacción | |
Tapa de brida |