Learn More
Heidolph™ Campana plana
Para su uso como complemento a los agitadores de incubación
Marca: Heidolph™ 549-90040-00
Detalles adicionales : Peso : 2.70000kg
Descripción
Con una altura de 163 mm, la campana de incubación plana es perfecta para placas de varios pocillos, matraces de cultivo y matraces Erlenmeyer con un volumen de hasta 100 ml.
Especificaciones
Placas multipocillo, matraces de cultivo y matraces Erlenmeyer con un volumen de hasta 100 ml | |
Campana de incubación | |
163 mm | |
Agitadores de incubación |