Learn More
Memmert™ Flat Covers for Water Bath
Flat stainless steel cover with concentric ring sets for ring set openings: 6 openings / 87 mm diameter
Marca:  Memmert™ B02682
Código de producto. 11584196
  • 140.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Stainless Steel
6
3 Years
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Flat Covers for Water Bath > Dia.: 87mm; For use with 14L and 22L baths