Learn More
Memmert™ Flat Covers for Water Bath
Flat stainless steel cover with concentric ring sets for ring set openings: 3 openings / 107 mm diameter
Marca:  Memmert™ B02681
Código de producto. 11574196
  • 113.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Stainless Steel
3
3 Years
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Flat Covers for Water Bath > Dia.: 107mm; For use with 10L bath