Learn More
3M™ Petrifilm™ Espátula plana 6425
Espátula utilizada para distribuir la muestra de forma uniforme para placas de recuento Staph Express 3M™ Petrifilm™.
Marca: 3M™ Petrifilm™ 7100002605
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Description
- Espátula plana para placas de recuento Staph Express de 3M™ Petrifilm™.
- Extiende el inóculo sobre un área uniforme.
- El material acrílico transparente permite al técnico observar y controlar cómo se extiende.
Specifications
Placas de recuento Staph Express 3M™ Petrifilm™. | |
Paquete de 2 | |
Accesorio |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction