Learn More
Cleaver Scientific Sistema plano IEF para tiras IPG y geles
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Bandeja de enfoque de alta capacidad que alojs hasta doce tiras IPG
- La pinza del electrodo ajustable y codificada por colores resuelve las tiras IPG con una longitud de 7 a 24 cm
- La placa de enfriamiento de cerámica facilita una disipación de calor eficaz y un control térmico homogéneo en técnicas IEF de alta tensión
- Los conectores con tapón a presión conectan el chiller recirculante a la placa de enfriamiento y mantienen temperaturas de funcionamiento óptimas en tiras IPG (20 °C) y geles fundidos (4 °C)
- La bandeja de rehidratación permite transferir cómodamente las tiras IPG a la bandeja de enfoque
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Enfoque isoeléctrico de primera dimensión |
| Tipo | Sistema plano IEF |
| Incluye | Bandejas de rehidratación y enfoque |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | (de 39,2 °F a 77 °F) |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 4 °C a 25 °C |
| Requisitos eléctricos | 3000 V, 150 mA, 150 w |