Learn More
Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Natural
Rojo
Admite:
144 (Tubos de 0,2 mL)
16 (Tubos de 50 mL)
25 (Tubos de 5 mL)
36 (Tubos de 15 mL)
81 (Tubos de 0,5 mL)
81 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
Conjunto de tubos:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Las cajas criogénicas se suministran con embalaje plano, por lo que no es necesario apilarlas y se reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento
- Las cajas encajan en gradillas de congelador estándar
- De fácil montaje
- Fabricadas con polipropileno corrugado
- Más duraderas que las cajas de cartón
- Resistentes a la humedad
- Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
- Separadores incluidos con las cajas
- Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Lid |
| Color | Rojo |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangular |
| Tipo | Congelador |
| Admite | 16 (Tubos de 50 mL) |
| Incluye | Tapa y divisores |
| Cantidad | 10 Paq. |
| Conjunto de tubos | 4 x 4 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 147 x 120 mm |
| Mostrar más |