Learn More
Fisherbrand™ Cajas para congelador Flatpack
Código de producto. 15376528 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Natural
Rojo
Admite:
144 (Tubos de 0,2 mL)
16 (Tubos de 50 mL)
25 (Tubos de 5 mL)
36 (Tubos de 15 mL)
81 (Tubos de 0,5 mL)
81 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
Conjunto de tubos:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 130 x 30 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 130 x 42 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 51 mm
133 x 133 x 75 mm
145 x 147 x 120 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Admite Conjunto de tubos Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15376528 Rojo 81 (Tubos de 0,5 mL) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm paquete de 10
15396528 Azul 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm paquete de 10
15306538 Rojo 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm paquete de 10
15316538 Morado 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) 9 x 9 133 x 133 x 51 mm paquete de 10
15316528 Natural 144 (Tubos de 0,2 mL) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm paquete de 10
15326528 Azul 144 (Tubos de 0,2 mL) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm paquete de 10
15336528 Rojo 144 (Tubos de 0,2 mL) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm paquete de 10
15346528 Morado 144 (Tubos de 0,2 mL) 12 x 12 133 x 130 x 30 mm paquete de 10
15356528 Natural 81 (Tubos de 0,5 mL) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm paquete de 10
15366528 Azul 81 (Tubos de 0,5 mL) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm paquete de 10
15386528 Morado 81 (Tubos de 0,5 mL) 9 x 9 133 x 130 x 42 mm paquete de 10
15326538 Natural 25 (Tubos de 5 mL) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
15336538 Azul 25 (Tubos de 5 mL) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
15346538 Rojo 25 (Tubos de 5 mL) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
15356538 Morado 25 (Tubos de 5 mL) 5 x 5 133 x 133 x 75 mm paquete de 10
15366538 Natural 36 (Tubos de 15 mL) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15376538 Azul 36 (Tubos de 15 mL) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15386538 Rojo 36 (Tubos de 15 mL) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15396538 Morado 36 (Tubos de 15 mL) 6 x 6 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15306548 Natural 16 (Tubos de 50 mL) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15326548 Rojo 16 (Tubos de 50 mL) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15316548 Azul 16 (Tubos de 50 mL) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
15336548 Morado 16 (Tubos de 50 mL) 4 x 4 145 x 147 x 120 mm paquete de 10
23 options
Código de producto. 15376528
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dura más que las alternativas de cartón y reduce la posibilidad de crecimiento de moho. Las cajas para congelador Flatpack Fisherbrand™ pueden congelarse y descongelarse varias veces sin problemas.
  • Las cajas criogénicas se suministran con embalaje plano, por lo que no es necesario apilarlas y se reduce la cantidad de espacio necesario para su almacenamiento
  • Las cajas encajan en gradillas de congelador estándar
  • De fácil montaje
  • Fabricadas con polipropileno corrugado
  • Más duraderas que las cajas de cartón
  • Resistentes a la humedad
  • Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
  • Separadores incluidos con las cajas
  • Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
Especificaciones
Tipo de tapón Lid
Color Rojo
Material Polipropileno
Forma Rectangular
Tipo Congelador
Admite 81 (Tubos de 0,5 mL)
Incluye Tapa y divisores
Cantidad 10 Paq.
Conjunto de tubos 9 x 9
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 130 x 42 mm
Longitud (métrico) 133mm
Anchura (métrico) 130mm
Altura (métrico) 42mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12mm
Peso (métrico) 0.74 kg