missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flecainide acetate, MedChemExpress

Código de producto. 16437306
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16437306

Marca: Medchem Express HY17429

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia; works by blocking the Nav1.5 sodium channel in the heart, causing prolongation of the cardiac action potential.

Flecainide acetate (R-818) is a class 1C antiarrhythmic drug especially used for the management of supraventricular arrhythmia

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Flecainide acetate
CAS 54143-56-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24F6N2O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo R-818
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1NCCCC1)C2=CC(OCC(F)(F)F)=CC=C2OCC(F)(F)F.CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 474.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado