Learn More
Flecainide acetate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Open Na+ channel blocker that inhibits fast Na+ current in cardiac muscle in a use- and concentration-dependent manner. Orally-active class Ic antiarrhythmic agent.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Flecainide acetate |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.4 |
Porcentaje de pureza | >99% |