Learn More
Euro Protection™ Fleece Hat
El sombrero polar de Euro Protection™ está fabricado con forro polar grueso de 300 g/m2 para abrigar.
Marca: Euro Protection™ 5COVEO
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Confeccionado con forro polar 100 % poliéster, 300 g/m2
- Incluye cordón de apriete negro para un ajuste seguro
Especificaciones
Sombrero | |
Naranja | |
Cordón para apretar |
Forro polar, 300g/m2 | |
300 gsm |