missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Fleece Jacket Basic 8950-Black
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Descripción
- Material: 100 % poliéster
- El compañero ideal durante todo el año: Calienta cuando se usa por separado a temperaturas frescas o con mal tiempo en combinación con otras chaquetas climáticas
- Collar de pie y panel de cremallera con protector de barbilla, cremallera de plástico visible en el centro de la parte delantera
- 1 bolsillo en el pecho izquierdo y 2 bolsillos laterales con cremalleras de plástico visibles, costura en contraste, ancho del dobladillo ajustable con elástico, espalda más larga, alta transpirabilidad, detalles reflectantes para una mejor visibilidad
- Tamaño: S - 6XL
- Cuidado: lavable a 30 °C, no usar cloro, no secar en secadora, plancha: 1 punto, no limpiar en seco
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | 5X-Grande |
Sexo | Para hombre |
Color | Negro |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'