Learn More
OHAUS™ Abrazadera con sistema flexible
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Longitud (métrico) del brazo:
305 mm
457 mm
Incluye:
Abrazadera de estante
Abrazadera para bastidor de laboratorio
Placa base
missing translation for 'unitSize'
cada uno
Descripción
- Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes a la corrosión proporcionan una excelente resistencia química, durabilidad y se pueden esterilizar en autoclave. Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen una alta resistencia a la tracción a un precio económico.
- Evite los accidentes en el laboratorio Las versátiles abrazaderas multiusos LabJaws sujetan de forma segura el material de vidrio y los objetos con forma irregular. Seleccione entre una gran variedad de tamaños de agarre, estilos de dientes y tipos de ajuste.
- Elija entre una gran variedad de abrazaderas LabJaws especializadas con características ajustables para proporcionar la adaptación perfecta para utensilios de laboratorio como termómetros, termopares, columnas, embudos y matraces de fondo redondo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Abrazadera con sistema flexible |
| Material | Mango niquelado |
| Incluye | Placa base |
| Descripción | Abrazadera, especialidad, flexible, CLS-FLEXSM |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Altura (métrico) | 13,000 mm |
| Altura (imperial) | 0,50 in |
| Longitud (imperial) | 5,00 in |
| Longitud (imperial) del brazo | 12,000 in |
| Longitud (métrico) | 127 mm |
| Mostrar más |