Learn More
OHAUS™ Abrazadera con sistema flexible
Código de producto. 15782429 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico) del brazo:
305 mm
457 mm
Incluye:
Abrazadera de estante
Abrazadera para bastidor de laboratorio
Placa base
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) del brazo Incluye unitSize
15782429 457 mm Abrazadera para bastidor de laboratorio cada uno
15732429 305 mm Placa base cada uno
15742429 305 mm Abrazadera de estante cada uno
15752429 305 mm Abrazadera para bastidor de laboratorio cada uno
15762429 457 mm Placa base cada uno
15772429 457 mm Abrazadera de estante cada uno
6 options
Código de producto. 15782429
Marca: OHAUS™ 30400016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera con sistema flexible OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes a la corrosión proporcionan una excelente resistencia química, durabilidad y se pueden esterilizar en autoclave. Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen una alta resistencia a la tracción a un precio económico.
  • Evite los accidentes en el laboratorio Las versátiles abrazaderas multiusos LabJaws sujetan de forma segura el material de vidrio y los objetos con forma irregular. Seleccione entre una gran variedad de tamaños de agarre, estilos de dientes y tipos de ajuste.
  • Elija entre una gran variedad de abrazaderas LabJaws especializadas con características ajustables para proporcionar la adaptación perfecta para utensilios de laboratorio como termómetros, termopares, columnas, embudos y matraces de fondo redondo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera con sistema flexible
Material Mango niquelado
Incluye Abrazadera para bastidor de laboratorio
Descripción Abrazadera, especialidad, flexible, CLS-FLEXLL
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (imperial) del brazo 18,000 in
Longitud (métrico) del brazo 457 mm
Tamaño (métrico) del asa 0 a 19 mm